Learn More
Iodobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodobenzene |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| Poids de la formule | 203.9436 |