Learn More
Iodocyclohexane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436626 25 g 25g
11446626 100 g 100g
11456626 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24840.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50€
    64.65€ / 25g
    Économisez 6.85€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210.06 g/mol
Iodocyclohexane has been employed as reagent in demethylation of aryl methyl ethers in DMF under reflux condition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodocyclohexane a été utilisé comme réactif pour la déméthylation des éthers aryl-méthyle dans le DMF sous condition de reflux.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des agents oxydants et de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-62-0
Formule moléculaire C6H11I
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Numéro MDL MFCD00003826
Clé InChI FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, Iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
CID PubChem 12289
Nom IUPAC Iodocyclohexane
SMILES IC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodocyclohexane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.625
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 25 g
Beilstein 1900797
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,acetone.
Poids de la formule 210.06
Pourcentage de pureté 98%