Learn More
Iodocyclopentane, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391307 5 g 5g
11301317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01522.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1556-18-9
Formule moléculaire C5H9I
Poids moléculaire (g/mol) 196.03
Numéro MDL MFCD00039446
Clé InChI PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, Iodocyclopentane, acmc-1c0qu
CID PubChem 73784
Nom IUPAC Iodocyclopentane
SMILES IC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodocyclopentane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.695
Point d’ébullition 166°C to 167°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900558
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 196.03
Pourcentage de pureté 97%