Learn More
Iodoéthane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447097 500 g 500g
11437097 100 g 100g
11457097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14444.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.96€
    167.65€ / 500g
    Économisez 34.31€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.966 g/mol
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoéthane est un excellent agent d’éthylation utilisé dans la synthèse organique pour introduire un groupe d’éthyle dans un composé. Il réagit avec le magnésium pour former le réactif de Grignard, l’iodure d’éthylmagnésium qui est utilisé dans la synthèse organique. Il est impliqué dans la préparation du 1-éthyl-3-nitro-2-phényl-indole et sert également de promoteur radical d’hydrogène.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et le magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-03-6
Formule moléculaire C2H5I
Poids moléculaire (g/mol) 155.966
Numéro MDL MFCD00001091
Clé InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
CID PubChem 6340
ChEBI CHEBI:42487
Nom IUPAC iodoéthane
SMILES CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoethane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -108°C
Densité 1.95
Point d’ébullition 70°C to 73°C
Point d’éclair >73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 500 g
Beilstein 505934
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,3813
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoethane