Learn More
Iodoéthane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457097 2500 g 2500g
11437097 100 g 100g
11447097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14444.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.966 g/mol
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoéthane est un excellent agent d’éthylation utilisé dans la synthèse organique pour introduire un groupe d’éthyle dans un composé. Il réagit avec le magnésium pour former le réactif de Grignard, l’iodure d’éthylmagnésium qui est utilisé dans la synthèse organique. Il est impliqué dans la préparation du 1-éthyl-3-nitro-2-phényl-indole et sert également de promoteur radical d’hydrogène.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et le magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-03-6
Formule moléculaire C2H5I
Poids moléculaire (g/mol) 155.966
Numéro MDL MFCD00001091
Clé InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
CID PubChem 6340
ChEBI CHEBI:42487
Nom IUPAC iodoéthane
SMILES CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoethane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -108°C
Densité 1.95
Point d’ébullition 70°C to 73°C
Point d’éclair >73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 2500 g
Beilstein 505934
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,3813
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté ≥98%