Learn More
Iodoethane (Stabilized with Copper), TRC
Code produit 17974165
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17974165 100 g 100g
17972825 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17974165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI705870100G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-03-6
Formule moléculaire C2H5I
Poids moléculaire (g/mol) 155.97
Synonyme 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
Nom IUPAC iodoethane
SMILES CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoethane
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Poids de la formule 155.9436