Learn More
Iodoéthanol, TRC
Code produit 30137187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137187 1 g 1g
30134282 250 mg 250mg
30010650 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7058751G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-76-0
Formule moléculaire C2 H5 I O
Poids moléculaire (g/mol) 171.965
Synonyme 2-Iodoethanol, 2-Hydroxy Iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene Iodohydrin, NSC 85227
Nom IUPAC 2-iodoéthanol
SMILES OCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoethanol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Poids de la formule 171.939