Learn More
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490254 1000 g 1000g
11400264 50 g 50g
11410264 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490254 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13664.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.732 g/mol
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoforme est utilisé comme désinfectant. Il s’agit d’un principe actif de la poudre d’oreille avec d’autres constituants comme l’oxyde de zinc et l’acide propanoïque, qui empêchent l’infection et facilitent l’élimination des poils d’oreille chez les chiens et les chats. En chimie analytique, il participe à la détermination de l’iodoforme dans l’eau potable ainsi qu’à l’élimination des métaux lourds comme le mercure dans les fluides. Il joue un rôle important dans la fermentation de la masse biologique. Il est également utilisé dans la thérapie de canal pour les dents primaires infectées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, l’acide acétique, l’éthanol, le chloroforme, l’éther, le glycérol, le disulfure de carbone, l’huile d’olive, le benzène et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases fortes, les métaux alcalis, les agents oxydants forts et le magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-47-8
Formule moléculaire CHI3
Poids moléculaire (g/mol) 393.732
Numéro MDL MFCD00001069
Clé InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
CID PubChem 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nom IUPAC Iodoforme
SMILES C(I)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoform
Point de fusion 118°C to 123°C
Densité 4.008
Point d’éclair None
Odeur Unpleasant
Quantité 1000 g
Beilstein 1697010
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5033
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether.
Poids de la formule 393.73
Pourcentage de pureté 99%