Learn More
Iodomésitylène, TRC
Code produit 30452648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7963531G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodomesitylene
CAS 4028-63-1
Formule moléculaire C9H11I
Quantité 1 g
Synonyme Mesityl Iodide, NSC 68044, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 2,4,6-Trimethylphenyl Iodide, 2-Iodomesitylene, Iodo-2,4,6-trimethylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(I)c(C)c1
Nom IUPAC 2-iodo-1,3,5-triméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.09
Poids de la formule 245.9905