Learn More
Iodométhane, solution 2 M dans le méthyl tert-butyl éther, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448155
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448155 100 mL 100mL
15458155 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32660.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Iodomethane is used to control insects, plant parasitic nematodes, soil borne pathogens and weed seeds. Iodomethane as a potential metal mobilizing agent in nature. Microhydration effects on the intermediates of the S(N)2 reaction of iodide anion with methyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodométhane est utilisé pour lutter contre les insectes, les nématodes parasites des plantes, les pathogènes d’origine hydrique du sol et les graines de mauvaises herbes. L’iodométhane est un agent potentiel de mobilisation des métaux dans la nature. Effets de la microhydratation sur les intermédiaires de la réaction S(N)2 de l’anion iodure avec l’iodure de méthyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la chaleur, de la lumière et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-88-4
Formule moléculaire CH3I
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00001073
Clé InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
CID PubChem 6328
ChEBI CHEBI:39282
Nom IUPAC iodomethane
SMILES CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodomethane
Densité 0.933
Point d’ébullition 41°C to 43°C
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1992
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 141.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M de solution dans du méthyl tert-butyl éther