Learn More
Iodométhane, solution 2 M dans éther méthylique de de tert-butyle, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10473112 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10473112 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10515773 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473112 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    84.30€ / 100mL
    Économisez 5.95€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodomethane
Note relative au nom 2M Solution in tert-Butyl Ether
CAS 74-88-4, 64-19-7
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 41.0°C to 43.0°C
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire CH3I
Numéro MDL MFCD00001073
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 6159
Gravité spécifique 0.933
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Nom IUPAC diacétate de mercure(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
Poids de la formule 141.94