Learn More
Iodométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420980
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420980 1000 g 1000g
11620222 50 g 50g
11440980 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10559.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodométhane est un agent méthylateur utilisé pour alkyler des nucléophiles de carbone, d’oxygène, de soufre, d’azote et de phosphore. Par exemple, le phénol réagit avec l’iodure de méthyle pour donner de l’anisole. Dans le procédé Monsanto, l’iodométhane formé in situ réagit avec le monoxyde de carbone en présence d’un complexe rhodium pour donner de l’iodure d’acétyle qui, par hydrolyse, produit de l’acide acétique. Il réagit avec le magnésium pour former le réactif de Grignard, l’iodure de méthylmagnésium utilisé dans la synthèse organique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et dans les catalyseurs de transfert de phase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-88-4
Formule moléculaire CH3I
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00001073
Clé InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
CID PubChem 6328
ChEBI CHEBI:39282
Nom IUPAC iodomethane
SMILES CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodomethane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -67°C
Densité 2.28
Point d’ébullition 41°C to 43°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.53
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2644
Beilstein 969135
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6087
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodomethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodomethane