Learn More
Iodométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’iodométhane est un agent méthylateur utilisé pour alkyler des nucléophiles de carbone, d’oxygène, de soufre, d’azote et de phosphore. Par exemple, le phénol réagit avec l’iodure de méthyle pour donner de l’anisole. Dans le procédé Monsanto, l’iodométhane formé in situ réagit avec le monoxyde de carbone en présence d’un complexe rhodium pour donner de l’iodure d’acétyle qui, par hydrolyse, produit de l’acide acétique. Il réagit avec le magnésium pour former le réactif de Grignard, l’iodure de méthylmagnésium utilisé dans la synthèse organique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et dans les catalyseurs de transfert de phase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et l’oxygène.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodomethane |
| Note relative au nom | Stabilized with copper |
| Point de fusion | -67°C |
| Densité | 2.28 |
| Point d’ébullition | 41°C to 43°C |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.53 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2644 |
| Beilstein | 969135 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iodomethane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl iodide