Learn More
Iodométhane, TRC
Code produit 30005422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005422 50 g 50g
30005433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI70820050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-88-4
Formule moléculaire C H3 I
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Synonyme Methane, iodo-, Iodomethane, Ioguard, Methyl iodide, Methyl iodide (CH3I), Monoiodomethane, NSC 9366
Nom IUPAC iodométhane
SMILES CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl iodide
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/CH3I/c1-2/h1H3
Poids de la formule 141.9279