Learn More
(Iodomethyl)cyclopentane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948490
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948490 100 mg
30941098 25 g
30944098 1 g
30941564 250 mg
30929457 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30948490 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134771100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (Iodomethyl)cyclopentane
CAS 27935-87-1
Formule moléculaire C6H11I
Numéro MDL MFCD03453190
Quantité 100 mg
SMILES ICC1CCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Pourcentage de pureté 98%