Learn More
(Iodométhyl)cyclopentane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491010 5 g 5g
11401020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25391.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27935-87-1
Formule moléculaire C6H11I
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Numéro MDL MFCD03453190
Clé InChI DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
CID PubChem 2762531
Nom IUPAC (iodomethyl)cyclopentane
SMILES ICC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Iodomethyl)cyclopentane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.614
Point d’ébullition 78°C (17 mmHg)
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.542
Quantité 5 g
Sensibilité Light Sensitive
Poids de la formule 210.06
Pourcentage de pureté ≥98%