Learn More
(Iodométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497497 250 mg 250mg
15487497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35309.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33574-02-6 | C4H7I | 182.004 g/mol
(Iodomethyl)cyclopropane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (iodométhyl)cyclopropane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33574-02-6
Formule moléculaire C4H7I
Poids moléculaire (g/mol) 182.004
Numéro MDL MFCD06410734
Clé InChI JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl iodide, cyclopropane, iodomethyl, ambkkkkk549, acmc-20aplj, 2-iodomethyl cyclopropane, iodomethyl cyclopropane gc
CID PubChem 2763048
Nom IUPAC Iodométhylcyclopropane
SMILES C1CC1CI
Spécification
Nom chimique ou matériau (Iodomethyl)cyclopropane
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 182
Pourcentage de pureté 97%