Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodonitrotetrazolium violet, 95 %
Code produit 11405986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405986 1 g 1g
11415986 5 g 5g
11434140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405986 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B22301.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
Used for dehydrogenase determination
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146-68-9
Formule moléculaire C19H13ClIN5O2
Poids moléculaire (g/mol) 505.70
Numéro MDL MFCD00011961,MFCD00149999
Clé InChI JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
CID PubChem 64957
ChEBI CHEBI:75421
Nom IUPAC 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazol-2-ium ; Chlorure
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodonitrotetrazolium violet
Point de fusion ∼231°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 4093224
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 505.70 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodonitrotetrazolium violet
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodonitrotetrazoliumviolet