Learn More
Iodopentafluorobenzène, 99 %, stabilisé sur cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11994521 1 g Flacon en verre 1g
11904531 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312200010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-15-6 , 7440-50-8
Formule moléculaire C6F5I
Poids moléculaire (g/mol) 293.96
Clé InChI OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
CID PubChem 70008
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodobenzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodopentafluorobenzene
Couleur Incolore
Densité 2.2040g/mL
Point d’ébullition 162.0°C to 165.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.496
Quantité 1 g
Gravité spécifique 2.204
Poids de la formule 293.96
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodopentafluorobenzene, stabilised over copper
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.