Learn More
Iodopyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodopyrazine |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Densité | 2.0860g/mL |
| Point d’ébullition | 109°C to 110°C (34.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm) |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iodopyrazine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.