Learn More
Diacétate d’iodosobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430368 500 g 500g
11410368 25 g 25g
11420368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24531.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.098 g/mol
Iodosobenzene is used as an oxidizing and acetoxylating agent in organic synthesis. It is actively involved in the preparation of (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) from (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) in presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). It is a useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds. It is also used in the Pd-catalyzed 2-arylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodosobenzène est utilisé comme agent oxydant et acétoxylant dans la synthèse organique. Il participe activement à la préparation de (Z)-3,7-diméthyle-2,6-octadiène-1-al(neral) à partir de (Z)-3,7-diméthyle-2,6-octadiène-1 ol (nerol) en présence de 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-oxyl (TEMPO). Il s’agit d’un réactif utile pour la synthèse d’une grande variété de composés hétérocycliques. Il est également utilisé dans la 2-arylation catalysée par Pd des indoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3240-34-4
Formule moléculaire C10H11IO4
Poids moléculaire (g/mol) 322.098
Numéro MDL MFCD00008692
Clé InChI ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
CID PubChem 76724
Nom IUPAC Acétate d’[acétyloxy(phényl)-$l^{3}-iodanyl]
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodosobenzene diacetate
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 500 g
Beilstein 1879369
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 322.1
Pourcentage de pureté ≥98%