Learn More
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10733001 25 mL Flacon en verre 25mL
10583551 5 mL Flacon en verre 5mL
10583741 100 mL Flacon en verre 100mL
13468428 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10733001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187490250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16029-98-4
Formule moléculaire C3H9ISi
Poids moléculaire (g/mol) 200.1
Numéro MDL MFCD00001028
Clé InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
CID PubChem 85247
Nom IUPAC iodo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodotrimethylsilane
Note relative au nom 95-97%
Couleur Incolore à rouge
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 106.0°C
Point d’éclair −31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiI
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4800
Quantité 25 mL
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Stabilisateur copper
Poids de la formule 200.1
Pourcentage de pureté 95 to 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodotrimethylsilane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane,stabilized