Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Code produit 17241262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17241262 100 g 100g
17231262 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17241262 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    309.65€ / 100g
    Économisez 60.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66108-95-0
Formule moléculaire C19H26I3N3O9
Spécification
Nom chimique ou matériau Iohexol
Quantité 100 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble.
Point de fusion 180,0°C
Poids de la formule 821,13