Learn More
Iohexol, MedChemExpress
Beskrivning
Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Iohexol |
| CAS | 66108-95-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H26I3N3O9 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (60.89 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (60.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 821.14 |
| Poids de la formule | 821.14 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?