Learn More
Iohexol, TRC
Code produit 30132590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132590 1 g 1g
30008516 5 g 5g
17958984 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7295001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66108-95-0
Formule moléculaire C19 H26 I3 N3 O9
Poids moléculaire (g/mol) 821.14
Synonyme Iohexol, 5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 1,3-Benzenedicarboxamide, 5-[acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo- (9CI), 5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetamido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide., Accudenz, Accupaque 300, Exypaque, Histodenz, Iopaque 240, Iopaque 300, Ioverin 350, Nycodenz, Omnipaque, Omnipaque 140, Omnipaque 240, Omnipaque 300, Omnipaque 350, Omnipaque R
Nom IUPAC 5-[acétyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzène-1,3-dicarboxamide
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iohexol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Poids de la formule 820.8803
Pourcentage de pureté >95%