Learn More
Stuart™ Cartouches d’échange d’ions
Code produit 16180921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
55 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16180921 55 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16180921 Fournisseur Stuart™ Code fournisseur 8024493
Expédition estimée: 17-12-2026
Cartouches à échange d’ions Stuart™ pour distillateurs d’eau Aquatron™
Les distillateurs d’eau Aquatron™ utilisent des cartouches jetables à échange d’ions pour traiter l’eau
  • Les cartouches passent lentement du vert au bleu au fur et à mesure qu’elles s’épuisent pour indiquer l’état de la résine
  • <
    Spécification
    À utiliser avec (équipement) Distillateurs d’eau Aquatron
    Type Cartouches à échange d’ions
    Capacité (métrique) 55 l