Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches d’échangeur d’ions en acier inoxydable (résistantes à la pression)
Code produit 10318897 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1000 L/h
2000 L/h
300 l/h
950 L/h
Capacité:
1500 L
2000 L
2800 L
4000 L
6000 L
7000 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Capacité Conditionnement
10318897 300 l/h 2000 L 1 pièce
11356991 300 l/h 1500 L 1 pièce
10550091 950 L/h 2800 L 1 pièce
12307293 2000 L/h 7000 L -
12642775 1000 L/h 6000 L 1 pièce
12632775 1000 L/h 4000 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10318897 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00€
    1130.00€ / 1 pièces
    Économisez 95.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ces cartouches prêtes à connecter pour exigences de 300 à 3 000 L/h en acier inoxydable sont des systèmes éprouvés à lits mélangés pour eau entièrement déminéralisée.
Les cartouches d’échangeur d’ions Thermo Scientific™ prêtes à connecter pour exigences de 300 à 3 000 L/h en acier inoxydable sont des systèmes éprouvés à lits mélangés pour eau entièrement déminéralisée.
Les performances optimales sont assurées grâce à la conception du flux et aux résines échangeuses d’ions de qualité contrôlée. Produisez une eau entièrement déminéralisée avec une très faible conductivité.
Pour fonctionner de manière fiable, les cartouches d’échange d’ions nécessitent non seulement des résines à lits mélangés de haute qualité, mais également une technologie de régénération fiable associée à des produits chimiques de haute qualité. Nos services de régénération justifient de manière documentée la capacité et la qualité de chaque lot créé. Ces enregistrements comprennent les éléments suivants :
  • Inspection à la réception
  • Enregistrement de test par lots
  • Analyse du COT
  • DIN EN ISO 9001 : 2000
Les spécifications communes à tous les déminéralisateurs comprennent :
  • Toutes les cartouches sont résistantes à la pression jusqu’à 10 bar
  • La température maximale de l’eau est de 30°C.
  • La cartouche est en acier inoxydable V4A
  • Les connecteurs sont R3/4 po.
  • Le support mural pour chaque cartouche n’est pas inclus, mais peut être commandé à l’aide du numéro de référence 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartouches d’échangeur d’ions DI 2000 en acier inox (résistantes à la pression)
Capacité 2000 L
Débit 300 l/h
Matériau Acier inoxydable
Purification Method Échange d’ions
Type de résine À lits mélangés
Pureté 0,1 à 20 μS/cm
Type Cartouches à échange d’ions
Hauteur (métrique) 490 mm
Diamètre (métrique) 240 mm
Poids net (métrique) 18 kg