Learn More
Ion Reporter™ Server System
Artikelnummer. 18859226 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
18859226 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18859226 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 4487118
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Software Type Informatics Tools
Quantité 1 de chaque
Gamme de produits Ion Reporter Software
À utiliser avec (équipement) Ion GeneStudio S5 System, Ion PGM™ System, Ion Proton™ System, Ion S5™ XL System
Système d’exploitation Ubuntu
Catégorie de logiciel Analysis
Contenu et stockage • Ion Reporter Software, includes first year software license
• 1 Dell T440 computer server
• Field installation of computer server and software
Description Ion Reporter Server
• Latest release version: 5.20
• Server shipping version: 5.16
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.