Learn More
Cole-Parmer™ Électrode sélective d’ions (ISE) combinée
Code produit 15220748 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15220748 Époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15220748 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 2750434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00€
    360.12€ / 1 pièces
    Économisez 21.88€
    5% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Les électrodes de sélection d’ions rapides et précises ne nécessitent pas de référence externe ; elles sont plus faciles à utiliser que des électrodes de détection et de référence à demi-cellule distinces.
  • Des choix économiques et simples d’utilisation
  • S'intègre facilement dans les petits —espaces, aucune électrode de référence supplémentaire n'est nécessaire.
  • Dureté de l'eau (Ca+)² /Mg+²) ISE avec corps en époxy
  • Les électrodes solides sont également munies de douze bandes de polissage.
  • Les électrodes sont rechargeables
  • Chaque kit d'électrodes comprend un flacon de 30 mL de solution de référence, une pipette de remplissage de solution de référence, un câble de 1 m, un connecteur BNC et un manuel d'instructions.
Spécification
Description Électrodes sélectives d’ions combinées, dureté de l’eau (Ca 2/Mg)
Matériau Époxy