Learn More
Sartorius™ Souffleur ionisant
Code produit 10459312 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
230 V, 50 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10459312 230 V, 50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10459312 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YIB010DR
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Neutralisez l’électricité statique en quelques secondes. Le souffleur ionisant Sartorius™ fonctionne en envoyant des ions sur le matériau à peser.
  • Neutralise l’électricité statique
  • Élimine le besoin d’approches complexes, coûteuses et souvent inefficaces en matière de variation d’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Poids (métrique) 0,6 kg