Learn More
Melford Ionomycine
Description
L’acide libre d’ionomycine est fréquemment utilisé dans les expériences de biologie cellulaire pour étudier les processus cellulaires qui dépendent de la signalisation du calcium.
L'acide ionomycinmolytique libre est fréquemment utilisé dans les expériences de biologie cellulaire pour étudier les processus cellulaires dépendants de la signalisation calcique. En transportant des ions calcium dans les cellules, l'ionomycine peut déclencher diverses réponses cellulaires, notamment l'activation d'enzymes et de voies de signalisation. Les chercheurs utilisent l'ionomycine dans diverses applications, notamment pour étudier la signalisation cellulaire, l'apoptose et les processus dépendants du calcium. Il est particulièrement utile dans les expériences où un contrôle précis des niveaux de calcium intracellulaire est nécessaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ionomycin |
| CAS | 56092-81-0 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C41H72O9 |