Learn More
Melford Ionomycine
Code produit 30018354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018354 5 mg 5mg
30018353 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018354 Fournisseur Melford Code fournisseur I520200.005
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
L'acide ionomycinmolytique libre est fréquemment utilisé dans les expériences de biologie cellulaire pour étudier les processus cellulaires dépendants de la signalisation calcique.
L’acide libre d’ionomycine est fréquemment utilisé dans les expériences de biologie cellulaire pour étudier les processus cellulaires qui dépendent de la signalisation du calcium.
L'acide ionomycinmolytique libre est fréquemment utilisé dans les expériences de biologie cellulaire pour étudier les processus cellulaires dépendants de la signalisation calcique. En transportant des ions calcium dans les cellules, l'ionomycine peut déclencher diverses réponses cellulaires, notamment l'activation d'enzymes et de voies de signalisation. Les chercheurs utilisent l'ionomycine dans diverses applications, notamment pour étudier la signalisation cellulaire, l'apoptose et les processus dépendants du calcium. Il est particulièrement utile dans les expériences où un contrôle précis des niveaux de calcium intracellulaire est nécessaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionomycin
CAS 56092-81-0
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C41H72O9