Learn More
Melford Ionomycine calcique
Code produit 30018356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018356 5 mg 5mg
30018355 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018356 Fournisseur Melford Code fournisseur I520250.005
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le sel de calcium d'ionomycine est un ionophore de calcium, ce qui signifie qu'il facilite le transport des ions calcium à travers les membranes cellulaires.
Le sel de calcium d’ionomycine est un ionophore calcique, ce qui signifie qu’il facilite le transport des ions calciques à travers les membranes cellulaires.
Le sel de calcium d'ionomycine est un ionophore de calcium, ce qui signifie qu'il facilite le transport des ions calcium à travers les membranes cellulaires.
Elle est couramment utilisée pour étudier la signalisation calcique et son rôle dans divers processus biologiques. Il est particulièrement utile pour étudier les niveaux de calcium intracellulaire, les enzymes calcium-dépendantes et les réponses cellulaires déclenchées par l'afflux de calcium.
Le sel de calcium d'ionomycine est utilisé dans les expériences de culture cellulaire pour induire une augmentation rapide et contrôlée des niveaux de calcium intracellulaire. Cela permet d'étudier les effets en aval des voies de signalisation du calcium, notamment l'activation cellulaire, la sécrétion, la prolifération et l'apoptose.
De plus, il est fréquemment utilisé en combinaison avec d'autres substances, telles que des indicateurs de calcium fluorescents ou des activateurs de protéines kinases, pour élucider des mécanismes cellulaires et des voies de signalisation spécifiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionomycin, Calcium
CAS 56092-82-1
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C41H70O9Ca