Learn More
Ionomycine, sel de calcium, >98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11423272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423272 5 mg 5mg
11413272 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215507005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00€
    911.40€ / 5mg
    Économisez 45.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
CAS: 56092-82-1 | Formula: C41H70CaO9 | Weight: 747.08 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 56092-82-1
Poids moléculaire (g/mol) 747.08
Numéro MDL MFCD00083634
Clé InChI RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
CID PubChem 71311740
Nom IUPAC calcium (4R,6S,8S,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9,11-dioxodocos-16-en-10-idoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionomycin, calcium salt
Type Ionomycine, sel de calcium
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Plage de pourcentage du dosage 1
Formule moléculaire C41H70CaO9
Poids de la formule 747.1
Pourcentage de pureté >98%
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ionomycin Calcium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt