Learn More
R&D Systems™ Ionomycin calcium salt
Description
Ionomycin calcium salt is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Free Acid also available.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ionomycin calcium salt |
| CAS | 56092-82-1 |
| Quantité | 1 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C41H70CaO9 |
| Poids de la formule | 747.08 |
| Type de produit | Ionomycin Calcium Salt |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 747.08 |