Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de calcium ionomycine, 99 %
Code produit 15433369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433369 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15433369 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60628.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ionophore calcique hautement sélectif et puissant
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Ionophore calcique hautement sélectif et puissant
Doser 99%
CAS 56092-82-1
Formule moléculaire C41H70CaO9
Poids de la formule 747.08
Sensibilité Light Sensitive
Solubilité Soluble in DMSO (10mg/ml). Also soluble in ethanol or methanol
Type de produit Ionomycin Calcium Salt, 99%
Forme Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ionomycin calcium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin calcium salt