Learn More
Ionomycine (sel de calcium), Fisher BioReagents
Code produit 11438343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11438343 5 mg Micro tube en poly 5mg
10429883 1 mg Micro tube en poly 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438343 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP25275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ionomycin (Calcium Salt)
  • L’ionomycine fonctionne comme un ionophore de calcium ou un transporteur d’ions. Elle est couramment utilisée pour étudier le transport de Ca2+ sur les membranes biologiques
  • L’ionomycine, en association avec la PMA, peut également être utilisée pour induire la production de cytokines dans de nombreux types de cellules
  • Stocker le produit à 2-8°C, à l’abri de la lumière
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56092-82-1
Formule moléculaire C41H70CaO9
Poids moléculaire (g/mol) 747.08
Numéro MDL MFCD00083634
Clé InChI RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
CID PubChem 71311740
Nom IUPAC calcium ; (4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-5-méthyloxolan-2-yl]-5-méthyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptaméthyl-11-oxido-10,16-oxodocosa-9-dienoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionomycin, Calcium Salt
Type Ionomycin Calcium Salt
Note relative au nom From Streptomyces conglobatus
Forme physique Solide
Point de fusion 205°C to 206°C
Conditionnement Micro tube en poly
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Poids de la formule 747.1
Pourcentage de pureté 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ionomycin, Calcium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.