Learn More
Ionomycine calcique, TRC
Code produit 30007465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007465 25 mg 25mg
30003843 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI73124025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56092-82-1
Formule moléculaire C41CaH70O9
Poids moléculaire (g/mol) 747.07
Synonyme Calcium Ionomycin, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-Docosadienoic Acid Calcium Salt;
SMILES O[C@H](C)[C@]1(C)CC[C@]([H])([C@]2(O[C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C=C/C[C@H](C[C@H](/C(O[Ca+2]OC3=O)=C/C([C@@H](C)C[C@@H](C)C[C@H](C)CC3)=O)C)C)CC2)C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionomycin Calcium
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1