Learn More
R&D Systems™ Ionomycin free acid
Description
Ionomycin free acid is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Calcium Salt also available.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ionomycin free acid |
| CAS | 56092-81-0 |
| Quantité | 1 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C41H72O9 |
| Poids de la formule | 709.01 |
| Type de produit | Ionomycin Free Acid |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 709.02 |