Learn More
β-ionone, 96 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319070 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10319070 500 g Flacon en verre 500g
10450341 5 g Flacon en verre 5g
10742771 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10319070 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 297135000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14901-07-6 | C13H20O | 192.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14901-07-6
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.30
Numéro MDL MFCD00001549
Clé InChI PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonyme beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
CID PubChem 638014
ChEBI CHEBI:32325
Nom IUPAC (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)but-3en-2-one
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Ionone
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9440g/mL
Point d’ébullition 237.0°C to 239.0°C
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5215
Quantité 500 g
Beilstein 07, 167
Merck Index 10, 4914
Gravité spécifique 0.944
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide