Learn More
Thermo Scientific Paquet IOPQ - CryoExtra
Code produit 30503411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Service IQ/OQ
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30503411 Service IQ/OQ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30503411 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur IOPQPCKE89003811
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Qualification de l'installation et du fonctionnement avec cartographie des températures et documentation de conformité pour CryoExtra systèmes.
  • Vérifie que l'équipement répond aux spécifications requises et fonctionne correctement.
  • Comprend des tests clés tels que l'alarme de porte entrouverte et la surveillance de la température
  • La cartographie thermique couvre les simulations de récupération de porte ouverte et de panne de courant.
  • Effectué par un ingénieur qualifié à l'aide d'enregistreurs de données calibrés
  • Des rapports détaillés sont fournis à des fins de validation et de conformité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment
Type de produit Service IQ/OQ