Learn More
Thermo Scientific™ Service de qualification et de performance (IOPQ)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- IQ : Vérifie que le site d'installation et l'environnement de l'équipement répondent aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
- Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande.
- Vérifie que l’équipement et tous les autres accessoires sont assemblés et installés.
- Les informations de configuration de chaque composant du système sont enregistrées. L'installation de l'équipement n'est PAS incluse.
- OQ : Vérifie les fonctions importantes de l'équipement et s'assure que celui-ci fonctionne comme prévu par le fabricant et conformément aux normes et exigences.
- Test clé : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température PT : Protocole de cartographie de température réalisé au point de consigne spécifié par le client avec des dispositions allant jusqu'à 15 points de mesure, plus 1 point de mesure ambiant.
- Les mesures de température seront effectuées à l'air libre ou avec un produit simulé chargé dans la chambre, avec un intervalle de collecte de données d'une minute pendant une durée maximale de 24 heures, ou configurable selon les besoins du client.
- Les demandes d'études supérieures à 24 heures seront examinées et feront l'objet d'un devis.
- Le service de cartographie temporaire comprendra : (a) 1 test de récupération de température porte ouverte (b) 1 test de panne de courant (c) Valeurs min et max ainsi que les moyennes (d) Graphique de température sur une période de temps (e) Les rapports détaillés incluront les données brutes de la sonde. Tout ceci sera réalisé et livré par un Thermo Ingénieur qualifié Fisher, titulaire de certificats de formation, enregistreur de données de cartographie de température étalonné annuellement avec des certificats de métrologie.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Nouvelle Heratherm chambre 750 L |
| Type de produit | Service IQ/OQ/PQ |