Learn More
Thermo Scientific™ Service de qualification (IOQ)
Code produit 30049054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
IQ/OQ Service
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30049054 IQ/OQ Service 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur IOQPCKE89003711
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Service de qualification pour les nouveaux Heratherm Chambre 750 L (documentation incluse).
  • IQ : Vérifie que le site d'installation et l'environnement de l'équipement répondent aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
  • Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande.
  • Vérifie que l’équipement et tous les autres accessoires sont assemblés et installés.
  • Les informations de configuration de chaque composant du système sont enregistrées. L'installation de l'équipement n'est PAS incluse.
  • OQ : Vérifie les fonctions importantes de l'équipement et s'assure que celui-ci fonctionne comme prévu par le fabricant et conformément aux normes et exigences.
  • Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific New Heratherm Chamber 750 L
Type de produit IQ/OQ Service