Learn More
Acide iothalamique, TRC
Code produit 30135221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135221 50 mg 50mg
30004095 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI73620050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2276-90-6
Formule moléculaire C11 H9 I3 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 613.91
Synonyme Benzoic acid, 3-(acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]-, Isophthalamic acid, 5-acetamido-2,4,6-triiodo-N-methyl- (7CI,8CI), 3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, 5-Acetamido-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid, 5-Acetylamino-2,4,6-triiodo-N-methyl-3-isophthalamic acid, Cysto Conray II, Iotalamic acid, Iothalamic acid, MI 216, Methalamic acid
Nom IUPAC 3-acétamido-2,4,6-triiodo-5-(méthylcarbamoyl)acide benzoïque
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iothalamic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)
Poids de la formule 613.7696