Learn More
Ioversol, MedChemExpress
Code produit 16488698
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488698 10 mg
16434597 50 mg
16428756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488698 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1410
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.
Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ioversol
CAS 87771-40-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H24I3N3O9
Quantité 10 mg
Synonyme MP-328
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (123.90 mM)
SMILES O=C(C1=C(I)C(N(C(CO)=O)CCO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 807.11
Poids de la formule 807.11
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid