Learn More
IOX1, MedChemExpress
Description
IOX1, 5-Carboxy-8-hydroxyquinoline, is a potent broad‐spectrum inhibitor of 2OG oxygenases, including the JmjC demethylases. IOX1 inhibits KDM4C, KDM4E, KDM2A, KDM3A and KDM6B with IC50 values of 0.6 μM, 2.3 μM, 1.8 μM, 0.1 μM and 1.4 μM, respectively. IOX1 also inhibits ALKBH5.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IOX1 |
| CAS | 5852-78-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H7NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 13.33 mg/mL (70.47 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC=NC2=C(O)C=C1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.17 |
| Poids de la formule | 189.17 |
| Afficher plus |