Learn More
Acide ioxaglique, TRC
Code produit 30012811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012811 50 mg 50mg
30006033 100 mg 100mg
30004781 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012811 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI73740050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59017-64-0
Formule moléculaire C24 H21 I6 N5 O8
Poids moléculaire (g/mol) 1268.88
Synonyme Ioxaglic acid, 3-[[[[3-(Acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Nom IUPAC 3-[[2-[[3-[acétyl(méthyl)amine]-2,4,6-triiodo-5-(méthylcarbamoyl)benzoyl]amino]acétyl]aminée-5-(2-hydroxyétylcarbamoyl)-2,4,6-acide triiodobenzoïque
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(N(C)C(=O)C)c(I)c(C(=O)NCC(=O)Nc2c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c2I)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Ioxaglic acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
Poids de la formule 1268.5658