Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IP-24
Code produit 11987845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,002 à 44 ml/min par canal
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
11987845 0,002 à 44 ml/min par canal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11987845 Fournisseur Ismatec™ Code fournisseur ISM944D
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces pompes pour les applications analytiques. Les pompes péristaltiques Ismatec™ IP offrent les débits de pulsation les plus faibles ainsi qu’une précision et une répétabilité exceptionnelles sur tous les canaux.
  • Pompe péristaltique sans fonctions de distribution
  • Boîtier en acier inox peint
  • Entraînement planétaire
  • Contrôle par microprocesseur
  • Débit : 0,4 μl/min à 44 ml/min par canal
  • 2Tubulure  arrêts à code couleur, dia. int. 0,13 à 3,17 mm
  • Lit de tube
  • Cassettes CA Click’n’go
  • gestion des échantillons
  • réglage automatique de l’occlusion
  • conditions d’occlusion définies et reproductibles
  • chaque canal permet une sélection de tubulure individuelle
  • Panneau de commande
  • Clavier à membrane à 6 boutons
  • Affichage LED
  • Touche MAX pour le remplissage ou le vidage rapide du système de tubulure
  • Modes de fonctionnement
  • Pompage par vitesse (tr/min)
  • Mode veille — prévient le dessèchement du système de tubulure
  • Sens de rotation réversible
  • Réglage de la vitesse
  • En tr/min : Résolution 0,1 tr/min
  • En % : Résolution 0,1 % (tr/min)
Spécification
Certifications/Conformité Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canaux 24
Description Code couleur, 2 arrêts
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP30
Débit 0,002 à 44 ml/min par canal
Pression maximale 14,5 psi (différentiel)
Motor Speed 45 tr/min
Réversible Oui
Finition Peinture
Comprend Cassettes Click-n-go (POM-C), pédale, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec prise secteur à connecteur femelle spécifique au pays CEI 320 x 1
Matériau Acier inox peint (boîtier)
Modèle Pompe péristaltique IP-24
Nbre de rouleaux 8
Température (impériale) max. 104°F
Température (impériale) min. 41°F
Température (métrique) Max 104°F
Température (métrique) min. +41°F
Dimensions (L x l x H) 380 x 175 x 130 mm
Longueur totale (métrique) 144,78 mm
Largeur totale (métrique) 381 mm
Hauteur totale (métrique) 129,54 mm
Poids (métrique) 7,9 kg
Tension 115/230 VCA
Puissance 30 w