Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique IP™ série 6400
Code produit 11533854
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Série BRADY IP, imprimante Brady i5100
Dimensions (L x l):
984 ft x 1,5 in
984 ft x 3,27 in
984 pi x 2,36 in
984 pi x 4,3 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l) unitSize
11533854 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 ft x 3,27 in 1 pièce
12886816 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 pi x 4,3 in 1 pièce
10106074 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 pi x 2,36 in 1 BX
12709336 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 ft x 1,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11533854 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.44€
    193.38€ / 1 pièces
    Économisez 76.06€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban haute densité avec excellent solvant, haute résistance à la chaleur et aux rayures
  • Formulation de résine
  • Couleur noire
Compatible avec une vaste gamme d’imprimantes :
  • IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 , Tagus Imprimantes à transfert thermique T300 (F cat. 22-500-855)
  • BBP11 (F cat.11-878-521)
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Ruban d’imprimante noir à transfert thermique sans halogène série 6400- Imprimante IP Brady activée
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Résine
Côtés imprimables Côté encre vers l’extérieur
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Série BRADY IP, imprimante Brady i5100
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (impériale) 0,00018 in
Épaisseur (métrique) 0.0045 mm
Dimensions (L x l) 984 ft x 3,27 in
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (impériale) 3,27 in
Largeur (métrique) 83 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6402