Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique IP™ série 6400
Code produit 12886816 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Série BRADY IP, imprimante Brady i5100
Dimensions (L x l):
984 ft x 1,5 in
984 ft x 3,27 in
984 pi x 2,36 in
984 pi x 4,3 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l) Conditionnement
12886816 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 pi x 4,3 in 1 pièce
11533854 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 ft x 3,27 in 1 pièce
10106074 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 pi x 2,36 in 1 BX
12709336 Série BRADY IP, imprimante Brady i5100 984 ft x 1,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12886816 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    278.48€ / 1 pièces
    Économisez 83.52€
    23% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ruban haute densité avec excellent solvant, haute résistance à la chaleur et aux rayures
  • Formulation de résine
  • Couleur noire
Compatible avec une vaste gamme d’imprimantes :
  • IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 , Tagus Imprimantes à transfert thermique T300 (F cat. 22-500-855)
  • BBP11 (F cat.11-878-521)
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Résine
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Série BRADY IP, imprimante Brady i5100
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 984 pi x 4,3 po
Dimensions (métrique) 300 m x 109 mm
Épaisseur (impériale) 0,00018 in
Épaisseur (métrique) 0.0045 mm
Dimensions (L x l) 984 pi x 4,3 in
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (impériale) 4,33 in
Largeur (métrique) 110.00 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6407